Yes, this antibody can be used with formalin-fixed, paraffin-embedded brain tissues.
N2280
Monoclonal Anti-Nitric Oxide Synthase, Brain (1-181) antibody produced in mouse
clone NOS-B1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-bNOS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NOS-B1, monoclonal
Poids mol.
antigen 150-160 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, goat, pig, human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using fresh rat cerebellum extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blot analysis
- immunocytochemistry
- double immunofluorescence
- immunofluorescence staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot immunoassay
- immunohistochemical staining
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Data sheet states this antibody can be used in ffpe tissue and paraformaldehyde perfusion-fixed brain tissue. Can this be used in ffpe brain tissue?