N2038
Anticorps anti-NY-ESO-1 monoclonal de souris antibody produced in mouse
clone E978, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CTAG1, Anti-Cancer/Testis Antigen 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E978, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~23 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using SKMel-37 total cell extract
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTAG1B(1485)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable