N1138
N-Nonanoyl-N-methylglucamine
≥98%
Synonyme(s) :
N-(D-Glucityl)-N-methylnonanamide, N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine, MEGA-9
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Pureté
≥98%
Forme
powder
Poids mol.
335.44 g/mol
Technique(s)
protein expression: suitable
CMC
19-25 mM (20-25°C)
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
life science and biopharma
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C16H33NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-14(21)17(2)10-12(19)15(22)16(23)13(20)11-18/h12-13,15-16,18-20,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,15+,16+/m0/s1
Clé InChI
GCRLIVCNZWDCDE-SJXGUFTOSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable