Merck
N1127
2-Nitrophényl β-D-galactopyranoside
≥98% (enzymatic)
Synonyme(s) :
o-Nitrophényl β-D-galactopyranoside, ONPG
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-716-1
Beilstein/REAXYS Number:
92207
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
General description
L′ONPG (2-nitrophényl β-D-galactopyranoside) est un substrat colorimétrique de la β-galactosidase.
Substrat chromogène pour la β-galactosidase
Application
Le 2-nitrophényl β-D-galactopyranoside est le substrat d′une enzyme utilisée pour détecter l′activité de lacZ et donc la présence de la β-galactosidase.
Biochem/physiol Actions
βLa β-galactosidase dégrade le lactose en galactose et glucose. βLa β-galactosidase n′est pas spécifique pour le lactose et peut agir sur les galactosides simples. L′hydrolyse du 2-nitrophényl β-D-galactopyranoside libère du galactose et un composé chromogène jaune. Le substrat du test ne dépend pas de la présence d′une enzyme perméase induite ou exprimée de façon constitutive pour pénétrer dans la cellule ; en conséquence, les réactions sont rapides et se produisent dans une période de 24 heures.
Preparation Note
Une solution mère peut être préparée dans de l′eau de qualité biologie moléculaire à une concentration de 3 mg/ml. Sinon, une solution mère à environ 20,5 mg/ml est préparée dans un tampon phosphate 100 mM à pH 7,3. Il peut être nécessaire de chauffer la solution légèrement pour dissoudre complètement le produit.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)