Accéder au contenu
N0912
NAEPA
≥98 (TLC), solid
Synonyme(s) :
(Z)-N-[2-(Phosphonooxy)ethyl]-9-octadecenamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H40NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white
mp
75.8-84.0 °C
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)21-18-19-26-27(23,24)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25)/b10-9+
InChI key
BCSUWOZFWWBYSX-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective lysophosphatidic acid-1 (LPA1) receptor agonist; LPA mimetic
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)