Nile Blue A is available in various forms or salts, such as sulfate, perchlorate, or chloride. Suggestion is to use the chloride form in a similar manner to the sulfate form and make adjustments based on the staining results.
N0766
Nile Blue A
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyme(s) :
Basic Blue 12, Nile blue sulfate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Nile Blue A, certified by the Biological Stain Commission
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥75%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
dark green
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is there a difference in the molecular formula of Nile Blue A?