MTCT7955
MTC™ Bio Sample Transport Tubes
capacity 12 mL, round bottom
Synonyme(s) :
conical tube, reagent dish, sample storage tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
polypropylene
round bottom
screw cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio T7955
Capacité
12 mL
Diam. × L
16 mm × 100 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Leak-proof screw caps
- White printed graduations
- Sterile bags of 100 tubes
- White marking spot
- Self-standing / round bottom