MTCP411100
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 250 ea (bulk bag)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P4111-00
Longueur
150 mm
Taille
5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable