MTCC2000O
MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, sterile, orange, pack of 500 ea
Synonyme(s) :
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom
orange
polypropylene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C2000-O
Paramètres
28,000 × g speed
Capacité
1.5 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sterile comes standard – by electron beam radiation
- Self-Standing bag – with gusseted bottom
- Stop-Pops™ supplied – 10 cap locks in every bag