Principaux documents
M9436
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
round bottom clear wells
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux:
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
Taille:
96 wells
Volume des puits:
323 μL
Volume de travail par puits:
40-280 μL
Stérilité:
sterile
Caractéristiques:
lid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 650180
Taille
96 wells
Volume des puits
323 μL
Volume de travail par puits
40-280 μL
Description générale
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Autres remarques
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.200 μm.
Adéquation
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informations légales
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH