Merck
M8250
MES hydrate
≥99.5% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique hydrate, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
(Chemical/Synthestic)
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | plant: suitable, immunofluorescence: suitable
impurities
≤5 ppm (Total: Ag, As, Bi, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Sn)
color
white
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Le MES hydraté, ou acide 4-morpholineéthanesulfonique hydraté, est un tampon zwittérionique et morpholinique connu comme l'un des tampons de Good destiné aux applications biologiques et biochimiques. Son pouvoir tampon exceptionnel de pH 5,5 à 6,7 en fait une solution intéressante pour un large éventail d'applications de recherche. Entre autres propriétés intéressantes, le tampon MES n'interagit quasiment pas avec les métaux couramment utilisés dans les études environnementales et biologiques, ce qui lui évite d'interférer avec les résultats expérimentaux.
Avec son excellente solubilité dans l'eau et sa quasi-insolubilité dans les lipides, le tampon MES est incapable de traverser les membranes, ce qui garantit son efficacité dans les environnements cellulaires. Ses applications vont du maintien de la stabilité dans les milieux de culture cellulaire à la formulation de tampons à base de protéines, en passant par les tampons de migration pour électrophorèse. Le tampon MES peut aussi intervenir dans la purification des anticorps, des peptides, des protéines, des produits sanguins et des facteurs de croissance. Il constitue une alternative plus intéressante que les agents potentiellement toxiques comme le cacodylate et les tampons non zwittérioniques tels que le citrate et le malate. Le tampon MES s'avère utile pour ajuster le pH des milieux de croissance, stabiliser les solutions enzymatiques et entrer dans la composition des tampons de migration pour électrophorèse PAGE dans diverses méthodes expérimentales.
Application
Le MES hydraté a été utilisé :
  • dans du milieu de Murashige et Skoog (MS) pour la croissance de semis d'Arabidopsis.
  • dans un tampon pour cytosquelette durant des études d'immunofluorescence.
  • en guise de tampon de lavage pour laver des billes paramagnétiques et les remettre en suspension puis les fixer à un composé de mannose-BSA.
  • comme constituant d'un milieu de croissance.
Features and Benefits
  • Pouvoir tampon efficace de pH 5,5 à pH 6,7, avec un pKa de 6,1 (à 25 °C).
  • Forte solubilité dans l'eau.
  • Liaison extrêmement réduite aux ions métalliques.
  • Stable sur une grande plage de pH.
  • Faible pouvoir d'absorption vis-à-vis des UV et réactivité minimale.
Preparation Note
Les solutions sont stables plusieurs mois entre 2 et 8 °C. Stériliser par filtration sur des filtres de 0,2 uM. L′autoclavage n′est pas recommandé pour les tampons à base d′acide sulfonique. Si les tampons doivent être exempts de nucléases, commencer par traiter l′eau, puis ajouter le tampon après l′autoclavage. Les solutions de MES autoclavées deviennent jaunes, mais la mesure du pH ne montre aucune variation détectable. L′identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
Un tampon à base de MES peut être ajusté au pH souhaité par titrage au NaOH. Il est également possible d'obtenir le pH recherché par le mélange d'une solution mère de MES et d'une solution de sel sodique de MES. La littérature propose des tables de mélange normalisées à utiliser avec des solutions mères pour préparer des tampons de pH donné. Il n'est pas recommandé d'utiliser du MES pour tamponner une solution à pH 7,4 ; dans ce cas, préférez d'autres tampons.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hydrate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves