M7939
Anti-Myosin IIB, non-muscle antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Myosin-10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~200 kDa
Espèces réactives
rat, human, canine
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using whole cell extracts of cultured dog MDCK kidney cells, cultured rat NRK cells, and cultured human Jurkat cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Myh10(79433)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- stimulated emission depletion (STED) nanoscopy
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable