A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
viscosity
12-18 cP, 2 % in water(20 °C)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Application
Methyl cellulose has been used in media to enhance viscosity characteristics.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)