M6436
Greiner FLUOTRAC™ 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, high binding surface, sterile
Synonyme(s) :
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 781077
Volume maximum
131 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
110 μL
Type de liaison
high binding surface