M6435
Methionine Aminopeptidase from Pyrococcus furiosus
≥93% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥93% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Activité spécifique
0.5 units/mg protein
Poids mol.
37 kDa by SDS-PAGE
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Other proteases, none detected
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Pyrococcus furiosus DSM 3638 ... PF0541(1468383)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable