A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
220-336-3
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97% (capillary GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-17(2)15-13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16-18(19)20/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N
Application
Isostearic acid (16-Methylheptadecanoic acid) is used in the synthesis of methyl-branched poly(hydroxyalkanoate)s, biosurfactants and silver nanoparticles.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c