M5942
MRS 2395
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-propionic acid 3-(2-chloro-6-methylaminopurin-9-yl)-2-(2,2-dimethyl-propionyloxymethyl)-propyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CNc1nc(Cl)nc2n(CC(COC(=O)C(C)(C)C)COC(=O)C(C)(C)C)cnc12
InChI
1S/C20H30ClN5O4/c1-19(2,3)16(27)29-9-12(10-30-17(28)20(4,5)6)8-26-11-23-13-14(22-7)24-18(21)25-15(13)26/h11-12H,8-10H2,1-7H3,(H,22,24,25)
Clé InChI
NASABYJQIYJDID-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable