Merck
M5525
Acide 4-(N-Maléimidométhyl)cyclohexane carboxylique , ester N-hydroxysuccinimide
≥98%, powder
Synonyme(s) :
N-Succinimidyl 4-(maléimidométhyl)cyclohexane carboxylate, SMCC
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.32
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1555271
Assay:
≥98%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
mp
180-182 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
InChI key
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
General description
L′acide 4-(N-maléimidométhyl)cyclohexanecarboxylique - ester N-hydroxysuccinimide (SMCC) est un réactif de réticulation hétérobifonctionel qui comprend une portion d′espacement étendue présentant une réactivité envers les groupes amine et sulfhydryle. En général, il est initialement couplé à des molécules contenant une amine primaire par des liaisons amide tamponnées à pH 7,5 (6,5-8,5). Le deuxième couplage est spécifique aux molécules contenant un sulfhydryle libre par des liaisons thioester tamponnées à pH 6,8 (6,5-7,0). Le SMCC contient un coupleur comportant neuf atomes. Une portion d′espacement aliphatique étendue stabilise le maléimide avant le couplage par rapport aux espacements aromatiques.
Application
L′acide 4-(N-maléimidométhyl)cyclohexanecarboxylique - ester N-hydroxysuccinimide (SMCC) est utile pour la préparation d′immunoconjugués enzymatiques et de conjugués haptène-molécule porteuse. Il a servi au couplage d′une séquence peptidique à un groupe amino.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe