Merck
M4880
Chlorure de magnésium
suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Magnogène
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
MgCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.21
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
powder
Solubility:
water: 468.7 g/L at 20 °C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
assay
≥97.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
714 °C (lit.)
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium chloride has been used:
  • as a metal cofactor supplement in the terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reaction
  • as a component of Tris assay buffer to prepare substrate stocks for /-N-Acyl lysine substrate screening
  • as a component of low-calcium differentiation medium for keratinocyte differentiation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorure de magnésium
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe