A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H28FNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
M100907, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc([C@H](O)C2CCN(CC2)CCc3ccc(F)cc3)c1OC
InChI
1S/C22H28FNO3/c1-26-20-5-3-4-19(22(20)27-2)21(25)17-11-14-24(15-12-17)13-10-16-6-8-18(23)9-7-16/h3-9,17,21,25H,10-15H2,1-2H3/t21-/m1/s1
InChI key
HXTGXYRHXAGCFP-OAQYLSRUSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356)
General description
M100907 blocks the serotonin 2A (5-HT2A) receptors and imposes antidepressant-like effects. It may be used for treating dopaminergic anomalies.
Biochem/physiol Actions
M100907 is a selective 5-HT2A Antagonist.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable