Principaux documents
M2781
Sigma-Aldrich
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
12 position, straight
Synonyme(s) :
Plate Washer
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
non-sterile
Couleur
none
Description générale
For use with 96 well multiwell plates
  • Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
  • Luer fitting
  • Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
  • Optional repeat kit provides continuous operation capability