Merck
M2768
DL-Methionine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-432-1
Beilstein/REAXYS Number:
636185
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Use in mammalian and insect cell culture applications where mixed isomers are indicated.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Methionine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe