Anti-Glutamate Receptor NMDAR2A should be reconstituted with 50 ul of sterile phosphate buffered saline (PBS).
M264
Anti-Glutamate Receptor NMDAR2A (NR2A) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
NR2A Antibody - Anti-Glutamate Receptor NMDAR2A (NR2A) antibody produced in rabbit, Nr2A Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
antigen 180 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat brain
western blot: 1:1,000
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grin2a(24409)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
-
In which volume should I reconstitute the 10 ug antibody?