A propos de cet article
Formule linéaire :
H3C(CH2)10COOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.40
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-526-6
Beilstein/REAXYS Number:
1726740
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
plant
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C15H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,16-17H,2-13H2,1H3
InChI key
ARIWANIATODDMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Monolaurin (1-Lauroyl-rac-glycerol) is used as an antimicrobial agent in various formulas and microemulsions and as a methane mitigation agent in ruminants.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe