Merck
M0938
7-Methoxycoumarin-4-Acetyl-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Lys(DNP)-D-Arg-amide
>97% (HPLC), solid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C85H122N22O19
Poids moléculaire :
1756.01
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)C5=CC(=O)Oc6c5ccc(c6)OC)CCCCN)[C@H](CC)C)CC(C)C)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)CCCNC(=N)N)CC(C)
InChI
1S/C84H120N22O19/c1-8-50(6)71(103-80(117)66-30-21-39-104(66)82(119)61(27-15-17-35-85)95-69(107)47-94-73(110)56-46-70(108)125-68-45-54(124-7)32-33-55(56)68)81(118)102-63(41-49(4)5)77(114)100-65(43-52-24-13-10-14-25-52)79(116)101-64(42-51-22-11-9-12-23-51)7
InChI key
OGCGNHYYHLIBAR-NFHABCNISA-N
Gene Information
General description
Substrate for cathepsin D and E.
Application
7-methoxycoumarin-4-acetyl-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Lys-(DNP)-DArg-amide has been used as a fluorogenic substrate for the quantification of cathepsin D in decapod crustaceans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe