L9381
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
FITC conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Bandieraea simplicifolia
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme
lyophilized powder
Puissance
<100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
Composition
Protein, ~10% Lowry
Ampleur du marquage
1-3 mol FITC per mol protein
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable