L5044
Anti-LXRα (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LX receptor, alpha, Anti-LXR-a, Anti-LXRA, Anti-Liver X receptor a, Anti-NR1H3, nuclear receptor subfamily 1 group H, member 3, Anti-RLD-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LXRα
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NR1H3(10062)
mouse ... Nr1h3(22259)
rat ... Nr1h3(58852)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable