Principaux documents
L4537
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile
Synonyme(s) :
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux:
colorless wells
Taille:
96 well
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
non-treated surface
Caractéristiques:
lid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
colorless wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 5
Fabricant/nom de marque
Greiner 656176
Taille
96 well
Couleur
clear
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.