Merck
L1277
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
Synonyme(s) :
Lens culinaris agglutinin, LcH
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
packaging
vial of ~1 mg protein
pI 
(1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe