K3388
Kappa Light Chains (Free) from human myeloma sera
purified immunoglobulin, ~1.0 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Free Kappa Light Chains, Kappa Light Chains
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~1.0 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable