I4632
2-Iminobiotin
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Guanidinobiotin, Hexahydro-2-imino-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=N)N2
InChI
1S/C10H17N3O2S/c11-10-12-6-5-16-7(9(6)13-10)3-1-2-4-8(14)15/h6-7,9H,1-5H2,(H,14,15)(H3,11,12,13)/t6-,7-,9-/m0/s1
Clé InChI
WWVANQJRLPIHNS-ZKWXMUAHSA-N
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable