A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidersterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Le supplément ITS pour milieux liquides (100×) a été ajouté comme supplément à des milieux pour la culture des cellules suivantes :
- αcellules hépatiques 12 (AML-12) de souris
- explants de testicule fœtal de rat
- cellules souches de pulpe dentaire (DPSC) humaine
Biochem/physiol Actions
- Insuline : hormone polypeptidique ayant la propriété de faciliter l'absorption du glucose et des acides aminés et pouvant présenter un effet mitogénique du fait de cette propriété.
- Transferrine : protéine de transport du fer.
- Sélénium : élément essentiel présent à l'état de trace, normalement fourni par le sérum.
Preparation Note
Produit préparé dans une solution saline équilibrée d'Earle (EBSS) sans rouge de phénol.
Other Notes
Contient 1,0 mg/ml d'insuline humaine recombinante, 0,55 mg/ml de transferrine humaine (essentiellement dépourvue de fer) et 0,5 μg/ml de sélénite de sodium à la concentration de 100 ×.
L'ITS est un mélange d'insuline humaine recombinante, de transferrine humaine et de sélénite de sodium. C'est un supplément cellulaire universel conçu pour être utilisé dans des milieux non complexes (MEM, RPMI-1640…) et complexes (F-12 [Ham], DME/F-12, MEM…) avec du pyruvate de sodium.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe