Merck
HT110216
Eosin Y Solution, Aqueous
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Aqueous
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)