Principaux documents
HS20613C
Pipette Stand
acrylic, to hold, 6 pipette(s), blue
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
acrylic
blue
Caractéristiques
to hold 6 pipette(s)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS20613C
L × l × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
Description générale
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Caractéristiques et avantages
  • 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands