HS15990B
Slide box
25 place, red
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 25 x slides 76x26 mm
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15990B
Taille
141x92x30 mm
Couleur
red
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- The slide box is made of durable polypropylene.
- The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
- Latch locks keep hinged lids securely closed.
- Stability is maximized by stacking feet.
- Slide identification card - capacity 100 slides
- No liner