H9289
Anti-Histone H3 (N-terminal) antibody produced in mouse
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Histone H3 Detection, Histone H3 Detection Antibody, Rabbit Anti-Histone H3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~17 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A431 cells.
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using PC12 cell lysate and A431 cell lysate.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIST1H3A(8350)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
for subsequent intramolecular modification events