Merck
H7909
HU-210
solid (air sensitive)
Synonyme(s) :
(6aR-trans-3-(1, 1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H38O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4298162
Form:
solid (air sensitive)
Storage condition:
desiccated
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid (air sensitive)
drug control
USDEA Schedule I; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC(CO)=CC[C@@]1([H])C(C)(C)Oc3cc(cc(O)c23)C(C)(C)CCCCCC
InChI
1S/C25H38O3/c1-6-7-8-9-12-24(2,3)18-14-21(27)23-19-13-17(16-26)10-11-20(19)25(4,5)28-22(23)15-18/h10,14-15,19-20,26-27H,6-9,11-13,16H2,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
SSQJFGMEZBFMNV-WOJBJXKFSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Cannabinoid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe