Merck
H6875
Hippuryl-L-phenylalanine
Synonyme(s) :
Hippuryl-Phe, N-Benzoyl-Gly-Phe
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.35
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-016-7
Beilstein/REAXYS Number:
2167818
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4/c21-16(12-19-17(22)14-9-5-2-6-10-14)20-15(18(23)24)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t15-/m0/s1
InChI key
CCLJGZGVIQBNDH-HNNXBMFYSA-N
General description
Substrate for carboxypeptidase A
Application
Hippuryl-L-phenylalanine has been used as a substrate for screening carboxypeptidase activity in Trogoderma granarium, Bactrocera oleae Gmelin and Apodiphus amygdali.
Biochem/physiol Actions
Hippuryl-L-phenylalanine is a substrate for carboxypeptidase A enzyme.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe