G7387
Gly-His-Lys acetate salt
BioXtra, γ-irradiated, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Liver cell growth factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Poids mol.
400.43 g/mol
Conditionnement
pkg of 5 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<2 EU/mL
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble 0.5 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C14H24N6O4.C2H4O2/c15-4-2-1-3-10(14(23)24)20-13(22)11(19-12(21)6-16)5-9-7-17-8-18-9;1-2(3)4/h7-8,10-11H,1-6,15-16H2,(H,17,18)(H,19,21)(H,20,22)(H,23,24);1H3,(H,3,4)/t10-,11-;/m0./s1
Clé InChI
MGNUTAFMLGJBGV-ACMTZBLWSA-N
Amino Acid Sequence
Application
- as a component of the serum-containing medium to culture human thyroid cells[1]
- as a supplement to culture fisher rat thyroid cells[2]
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle Medium (DMEM)/HamF12/mesenchymal stem cell media to culture mesenchymal stem cells[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable