A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-609-4
MDL number:
Numéro CE :
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
grade
Molecular Biology
form
powder
mol wt
~36 kDa
packaging
vial of 5 mg
technique(s)
electrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate into D-glycerate-1,3-bisphosphate as part of the glycolysis pathway. GAPDH has also been found to function in additional cellular process, such as transcription, apoptosis, oxidative stress and ER to Golgi transport.
Application
GAPDH protein is suitable for use as a molecular weight marker and protein standard for molecular biology applications, including western blotting and mass spectometry.
Biochem/physiol Actions
La glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase catalyse la conversion du glycéraldéhyde-3-phosphate en D -glycérate-1,3-bisphosphate dans le cadre de la voie de la glycolyse.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)