G1160
Monoclonal Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in mouse
clone GST-2, ascites fluid
Synonyme(s) :
Mouse Anti-GST Tag
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GST-2, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000 using purified recombinant GST or lysate of induced bacteria expressing recombinant GST
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable