A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
221-440-1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
SMILES string
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
InChI key
ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
Biochem/physiol Actions
Doxifluridine is an antitumor agent efficient in tumors, cell lines or in fibroblasts transformed by H-ras or trk oncogenes. Possesses anticachectic activity which is independent of its antiproliferative activity.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)