F6796
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor-2, Extracellular antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FGFR-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 115-125 kDa (doublet)
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using trypsin-digested, human and animal tissue sections
western blot: 1:2,000 using extract of FGFR-2 transiently transfected cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGFR2(2263)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable