A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H48O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.69
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥93%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Fucosterol, ≥93%
Quality Segment
assay
≥93%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C(/CC[C@H](C)C1CCC2C3CC=C4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7+
InChI key
OSELKOCHBMDKEJ-QPSGOUHRSA-N
General description
Fucosterol is a phytosterol abundantly present in algae, Ecklonia arborea and Silvetia compressa.
Application
Fucosterol has been used:
- as an environmental contaminant to study its effect on morphological development in growing zebrafish embryos and larvae
- to study its anxiolytic effects in mice
- as an external standard to analyze sterols in seaweed samples
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe