F3418
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan−FITC antibody produced in mouse
clone C-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Pan Cytokeratin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using PtK2 cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human placenta
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848) , KRT13(3858) , KRT13(3858) , KRT18(3875) , KRT18(3875) , KRT4(3851) , KRT4(3851) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT8(3856) , KRT8(3856)
mouse ... Krt1(16678) , Krt10(16661) , Krt10(16661) , Krt13(16663) , Krt13(16663) , Krt18(16668) , Krt18(16668) , Krt4(16682) , Krt4(16682) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt8(16691) , Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250) , Krt1-18(706059) , Krt1-18(706059) , Krt10(450225) , Krt10(450225) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable