Merck
F2394
Bayonet forceps
stainless steel
Synonyme(s) :
grasping aid, tongs, tweezers, 30-1910, laboratory forceps
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
L
8 1/4 in.
tip H × W
2.4 mm × 1.5 mm , with serrated tips
General description
Stainless steel bayonot forcep with serrated tip. Total length 8.25 in (21 cm), Tip H 2.4 mm x W 1.55 mm.