A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0399-0001
General description
The unique cross-action design holds the membrane without applying pressure that may cause damage.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries