Accéder au contenu
F0392
Sérum de veau fœtal
USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
form
liquid
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Le sérum de veau fœtal est un supplément utilisé dans diverses techniques de culture cellulaire, car il apporte aux cellules en culture de nombreux facteurs de croissance et de survie non définis.
Biochem/physiol Actions
Le sérum de veau fœtal (SVF, ou FBS en anglais) est un composant des milieux de culture des cellules animales. Il contient des hormones et des facteurs de croissance. Le SVF favorise la culture cellulaire in vitro en fournissant des protéines de liaison, des lipides, des minéraux et des facteurs d′adhérence et d′étalement des cellules.
Preparation Note
Seuil de coupure (poids moléculaire) : 10 000
Analysis Note
  • A fait l′objet de tests pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Produit filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sérum de veau fœtal
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves