A propos de cet article
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
16.0 kDa
Impurities:
≤1.00 EU/μg
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
BCFbh, FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤-0.6 ng/mL
mol wt
16.0 kDa
packaging
pkg of 4X25 μg, pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg
color
white to faint yellow cast
solubility
water: soluble 0.025 mg, clear, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF2 (2247)
General description
Le facteur de croissance des fibroblastes basique (FCF-basique) se trouve dans les membranes basales et la matrice extracellulaire sous-endothéliale. Le FCF-basique est induit à un stade précoce du développement de l′embryon où il est nécessaire (mais non suffisant) à la pluripotence et à l′auto-renouvellement des cellules souches embryonnaires (CSE) et des cellules souches de lignage défini ; il agit alors en facilitant la prolifération et en inhibant la différenciation. L′auto-renouvellement des CSEh dépend de l′activation de la branche activine/Nodal/Smad2,3 et de la suppression de la branche BMP/GDF/Smad5 du programme de signalisation cellulaire de la famille des TGFβ. Le FCF-basique est un facteur de compétence pour le support de la pluripotence par Nodal. L′activine A est nécessaire et suffisante au maintien du caractère « souche ». Elle induit l′expression de Nodal et du FCF-basique dans les cellules SE humaines.
Application
Physical form
Produit obtenu par lyophilisation d′une solution dans du Tris 20 mM et du NaCl 1 M à pH 7,0, filtrée sur un filtre de 0,2 μm, contenant 50 μg d′albumine de sérum bovin pour 1 μg de FCFb.
Analysis Note
La bioactivité du FCF-basique a été mesurée par fluorimétrie avec de la résazurine, un colorant sensible au potentiel redox.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe