Key Documents
EP5920709003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 10 x 50 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.78
Caractéristiques
capacity 10 x 50 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920709003 (Global)
Paramètres
3,076 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with plate/tube bucket
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG